Läs mer
1-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol |
| CAS | 163685-40-3 |
| Molekylformel | C18H28O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-, 1-[(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O6/c1-18(2)23-13-17(24-18)12-21-10-15(19)11-22-16-6-4-14(5-7-16)8-9-20-3/h4-7,15,17,19H,8-13H2,1-3H3 |
| LEDER | COCCc1ccc(OCC(O)COCC2COC(C)(C)O2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.41 |
| Formel vikt | 340.1886 |