Läs mer
1-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-chloroethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-chloroethanone |
| CAS | 81590-38-7 |
| Molekylformel | C21H15ClO3 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15ClO3/c22-14-18(23)15-11-12-19-20(13-15)25-21(24-19,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-13H,14H2 |
| LEDER | ClCC(=O)c1ccc2OC(Oc2c1)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-(2,2-diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.8 |
| Formel vikt | 350.071 |