Läs mer
1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl] Hexanedioic Acid Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl] Hexanedioic Acid Ester |
| CAS | 117197-81-6 |
| Molekylformel | C10 H18 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Mono[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] Hexanedioic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O6/c11-5-6-15-7-8-16-10(14)4-2-1-3-9(12)13/h11H,1-8H2,(H,12,13) |
| LEDER | OCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]-6-oxohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.246 |
| Formel vikt | 234.11 |