Läs mer
1-[2-(2-Hydroxyetoxi)etyl]piperazin, TRC
Produktkod. 30005086
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30005086 5 g
1 options
Produktkod. 30005086 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9419105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine
CAS 13349-82-1
Molekylformel C8 H18 N2 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, 1-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]piperazine, 1-[2-[(2-Hydroxyethyl)oxy]ethyl]piperazine, 2-[2-(1-Piperazinyl)ethoxy]ethanol, N-Hydroxyethoxyethylpiperazine
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O2/c11-6-8-12-7-5-10-3-1-9-2-4-10/h9,11H,1-8H2
LEDER OCCOCCN1CCNCC1
IUPAC-namn 2-(2-piperazin-1-yletoxi)etanol
Molekylvikt (g/mol) 174.24
Formel vikt 174.1368