Läs mer
1-[2-(2-Metaxietyl)fenyoxi]-2,3-epoxypropan, Mikromol™
Beskrivning
1-[2-(2-Metaxietyl)fenyoxi]-2,3-epoxipropan
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane |
| CAS | 89507-60-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C12 H16 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[2-(2-Methoxyethyl)phenyoxy]-2,3-epoxypropane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O3/c1-13-7-6-10-4-2-3-5-12(10)15-9-11-8-14-11/h2-5,11H,6-9H2,1H3 |
| LEDER | COCCc1ccccc1OCC2CO2 |
| IUPAC-namn | 2-[[2-(2-metoxietyl)fenoxi]metyl]oxiran |
| Visa mer |