missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1-methyl-7-(1-methylethyl)-phenanthrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Isopropyl-1-methyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene |
| CAS | 32624-67-2 |
| Molekylformel | C18 H26 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-7-isopropyl-1-methylphenanthrene, 1,2,3,4,4a,9,10,10a-Octahydro-1-methyl-7-(1-methylethyl)-phenanthrene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26/c1-12(2)14-7-10-17-15(11-14)8-9-16-13(3)5-4-6-18(16)17/h7,10-13,16,18H,4-6,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)c1ccc2C3CCCC(C)C3CCc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-isopropyl-1-methyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.4 |
| Formel vikt | 242.2035 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?