missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-isoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-isoquinoline |
| CAS | 51072-36-7 |
| Molekylformel | C17H23NO |
| Kvantitet | 20 mg |
| Synonym | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-1-(p-methoxybenzyl)-isoquinoline, (±)-1-(4-Methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline, 1-(4-Methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline, 1-(p-Methoxybenzyl)-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO/c1-19-15-8-6-13(7-9-15)12-17-16-5-3-2-4-14(16)10-11-18-17/h6-9,17-18H,2-5,10-12H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(CC2NCCC3=C2CCCC3)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroisoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.37 |
| Formel vikt | 257.178 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?