Läs mer
1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydroakrin, TRC
Produktkod. 30419155
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30419155 100 mg
1 options
Produktkod. 30419155 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO148513100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine
CAS 1658-08-8
Molekylformel C13H17N
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h9H,1-8H2
LEDER C1CCc2nc3CCCCc3cc2C1
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydroakrin
Molekylvikt (g/mol) 187.28
Formel vikt 187.1361