Läs mer
1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydroakrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydroacridine |
| CAS | 1658-08-8 |
| Molekylformel | C13H17N |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h9H,1-8H2 |
| LEDER | C1CCc2nc3CCCCc3cc2C1 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydroakrin |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.28 |
| Formel vikt | 187.1361 |