Läs mer
1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene |
| CAS | 5325-97-3 |
| Molekylformel | C14 H18 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthrene, NSC 240;sym-Octahydrophenanthrene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h9-10H,1-8H2 |
| LEDER | C1CCc2c(C1)ccc3CCCCc23 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydrophenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.29 |
| Formel vikt | 186.1409 |