missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene |
| CAS | 58863-14-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H Cl7 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1H-Heptachloronaphthalene, PCN 73 |
| InChI formel | InChI=1S/C10HCl7/c11-3-1-2-4(7(14)6(3)13)8(15)10(17)9(16)5(2)12/h1H |
| LEDER | Clc1cc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7-heptachloronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.29 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?