Läs mer
1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,3,4,5,6-Benzenehexamine Trihydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N6.3ClH/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;;/h7-12H2;3*1H |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 168.1123 |
| Procent renhet | >95% |