Läs mer
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15453559
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453559 1 g 1g
15463559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60853.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Hämmar starkt och direkt JAK2 tyrosinkinas autofosforylering
Hämmar starkt och direkt JAK2 tyrosinkinas autofosforylering
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1837-91-8
Molekylformel C6H6Br6
Molekylvikt (g/mol) 557.54
MDL-nummer MFCD00059127
InChI-nyckel QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene hexabromide, cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromo, jak2 inhibitor ii, acmc-1bqjt, trans-alpha-benzene hexabromide, cyclohexane,2,3,4,5,6-hexabromo, 1,2,3,4,5,6-hexabromo-cyclohexane, #, 1,2,3,4,5,6-hexakis bromanyl cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexabromocyclohexane hplc
PubChem CID 74603
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexabromcyklohexan
LEDER BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 557.5
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.