Läs mer
1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,4,5-tetrabromophenoxy)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 206 (2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromodiphenyl Ether) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12HBr9O/c13-2-1-3(5(15)6(16)4(2)14)22-12-10(20)8(18)7(17)9(19)11(12)21/h1H |
| Formel vikt | 871.2678 |
| Procent renhet | >95% |