missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4,5-Pentabromo-6-(2,3,5,6-tetrabromophenoxy)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 208 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12HBr9O/c13-2-1-3(14)5(16)11(4(2)15)22-12-9(20)7(18)6(17)8(19)10(12)21/h1H |
| Formel vikt | 871.2678 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?