Läs mer
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachlorobenzene 13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 253.872 |
| Procent renhet | >95% |