Läs mer
1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachlorobenzene |
| CAS | 608-93-5 |
| Molekylformel | C6 H Cl5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene, Benzene','pentachloro- (6CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzene, NSC 1857, PCB, Pentachlorobenzene, QCB |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H |
| LEDER | Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentachlorobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.34 |
| Formel vikt | 247.8521 |