Läs mer
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene, 94%
Produktkod. 11323096
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323096 5 g 5g
11313096 1 g 1g
11333096 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11323096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10957.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4045-44-7 | C10H16 | 136.238 g/mol
1,2,3,4,5-pentametylcyklopentadien tjänar som en prekursor till liganden 1,2,3,4,5-pentametylcyklopentadienyl. Det används som en tillväxtmodifierande kemikalie, under metallorganisk kemisk ångavsättning av järn från järnpentakarbonyl. Det används som en ligand i en-kärls iridium-katalyserad omvandling av alkoholer till amider. Vidare fungerar det som en elektronmediator i regenereringsprocessen av nikotinamidadenindinukleotid. Utöver detta genomgår den radikal katjonkatalyserad cykloadditionsreaktion med allener för att få Diels-Alder-produkten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2,3,4,5-pentametylcyklopentadien tjänar som en prekursor till liganden 1,2,3,4,5-pentametylcyklopentadienyl. Det används som en tillväxtmodifierande kemikalie, under metallorganisk kemisk ångavsättning av järn från järnpentakarbonyl. Den används som en ligand i″ enpott″ iridiumkatalyserad omvandling av alkoholer till amider. Vidare fungerar det som en elektronmediator i regenereringsprocessen av nikotinamidadenindinukleotid. Utöver detta genomgår den radikal katjonkatalyserad cykloadditionsreaktion med allener för att få Diels-Alder-produkten.
Löslighet
Blandbar med metanol. diklormetan och etylacetat. Något blandbar med vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4045-44-7
Molekylformel C10H16
Molekylvikt (g/mol) 136.238
MDL-nummer MFCD00001354
InChI-nyckel WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadiene, pentamethylcyclopentadiene, cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl, 1,3-cyclopentadiene, pentamethyl, 1,2,3,4,5-pentamethyl-1,3-cyclopentadiene, pubchem20101, acmc-209je4, wqiqnkqyeumpbm-uhfffaoysa, 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadien
PubChem CID 77667
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentametylcyklopenta-1,3-dien
LEDER CC1C(=C(C(=C1C)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Densitet 0.87
Kokpunkt 57°C to 58°C (13 mmHg)
Flampunkt 44°C (111°F)
Odör Light
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1849832
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with methanol. dichloromethane and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formel vikt 136.24
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.