Läs mer
1,2,3,4,5-Pentanepentacarboxylic Acid Sodium Salt Trihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,5-Pentanepentacarboxylic Acid Sodium Salt Trihydrate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O10.5Na.3H2O/c11-5(12)1-3(8(15)16)7(10(19)20)4(9(17)18)2-6(13)14;;;;;;;;/h3-4,7H,1-2H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;;3*1H2/q;5*+1;;;/p-5 |
| Formel vikt | 455.98 |