missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Octachlorodibenzofuran |
| CAS | 39001-02-0 |
| Molekylformel | C12 Cl8 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Dibenzofuran','1,2,3,4,6,7,8,9-octachloro-, Dibenzofuran','octachloro- (9CI), 1,2,3,4,6,7,8,9-Octachlorodibenzofuran, F 135, OCDF, Octachlorodibenzofuran, PCDF 135, Perchlorodibenzofuran, 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF, 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF, 12346789-OctaCDF, 12346789-OCDF, 12346789-Octachlorodibenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C12Cl8O/c13-3-1-2-4(14)6(16)8(18)10(20)12(2)21-11(1)9(19)7(17)5(3)15 |
| LEDER | Clc1c(Cl)c(Cl)c2c(oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c23)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachlorodibenzofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.75 |
| Formel vikt | 439.7457 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?