Läs mer
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12HCl7O/c13-3-1-2-4-6(15)7(16)8(17)10(19)12(4)20-11(2)9(18)5(3)14/h1H |
| Formel vikt | 405.7847 |