Läs mer
1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene + 1,2,3,5,6,7-Hexachloronaphthalene (Mixture) (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene + 1,2,3,5,6,7-Hexachloronaphthalene (Mixture) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H2Cl6/c11-5-1-3-4(8(14)9(5)15)2-6(12)10(16)7(3)13;11-5-1-3-4(2-6(5)12)8(14)10(16)9(15)7(3)13/h2*1-2H |
| Formel vikt | 713.66 |