Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alfa-D-mannopyranos, 98 %
Produktkod. 15408139
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408139 5 g 5g
15418139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408139 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66685.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4163-65-9 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
α-D-Mannose pentaacetat används för glykosylering i en studie som utvärderade nya syntetiska hämmare av selektin-medierad celladhesion. Det har också använts i en studie för att undersöka stereospecifikt tillträde till spiroketalglykosider med användning av alkylidenkarben CH-insättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
α -D-Mannose pentaacetat används för glykosylering i en studie som utvärderade nya syntetiska hämmare av selektin-medierad celladhesion. Det har också använts i en studie för att undersöka stereospecifikt tillträde till spiroketalglykosider med användning av alkylidenkarben CH-insättning.
Löslighet Löslig
i kloroform
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4163-65-9
Molekylformel C16H22O11
Molekylvikt (g/mol) 390.341
MDL-nummer MFCD00069798
InChI-nyckel LPTITAGPBXDDGR-OWYFMNJBSA-N
Synonym a-d-mannose pentaacetate, alpha-d-mannose pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-mannopyranose, alpha-d-mannopyranose pentaacetate, 1-o,2-o,3-o,4-o,6-o-pentaacetyl-a-d-mannopyranose, man oac 5, a-d-mannosepentaacetate, pubchem22277, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-, a-d-mannopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-a-d-mannopyranose
PubChem CID 11741089
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in chloroform
Optisk rotation +54° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 390.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.