Läs mer
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-b-D-mannopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-b-D-mannopyranose |
| CAS | 4026-35-1 |
| Molekylformel | C16H22O11 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 231827, Penta-O-acetyl-β-D-mannopyranose, Tetra-O-acetyl-β-D-mannopyranosyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15+,16-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H](O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5S,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.34 |
| Formel vikt | 390.1162 |