Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranos, 98 %
Produktkod. 15438559
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438559 5 g 5g
15448559 25 g 25g
15458559 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438559 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66973.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25941-03-1 | C16H22O11 | 390,341 g/mol
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranos används för framställning av glykopyranosidfosfater för studier av T-lymfocytmedierade inflammatoriska sjukdomar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranos används för framställning av glykopyranosidfosfater för studier av T-lymfocytmedierade inflammatoriska
sjukdomar.
Löslighet
Löslig i diklormetan, eter, etylacetat, metanol och kloroform.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara på sval plats. Förvara vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25941-03-1
Molekylformel C16H22O11
Molekylvikt (g/mol) 390.341
MDL-nummer MFCD05864874
InChI-nyckel LPTITAGPBXDDGR-WHWZVRATSA-N
Synonym 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-d-mannopyranose, d-mannopyranose pentaacetate, 3s,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 2r,3r,4s,5s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, mannopyranose pentaacetate, d-mannopyranose, pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetate d-mannopyranose, d-mannopyranose,1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-dmannopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha,beta-d-mannose
PubChem CID 11811209
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tetraacetyloxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose
Smältpunkt 66°C to 72°C
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate,methanol,and chloroform.
Optisk rotation +54° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 390.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.