Läs mer
1,2,3,4,6-Penta-O-benzoyl-D-mannopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,6-Penta-O-benzoyl-D-mannopyranose |
| CAS | 96996-90-6 |
| Molekylformel | C41 H32 O11 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C41H32O11/c42-36(27-16-6-1-7-17-27)47-26-32-33(49-37(43)28-18-8-2-9-19-28)34(50-38(44)29-20-10-3-11-21-29)35(51-39(45)30-22-12-4-13-23-30)41(48-32)52-40(46)31-24-14-5-15-25-31/h1-25,32-35,41H,26H2/t32-,33-,34+,35+,41?/m1/s1 |
| LEDER | O=C(OC[C@H]1OC(OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tetrabenzoyloxyoxan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 700.69 |
| Formel vikt | 700.1945 |