Läs mer
1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-Beta-D-glucopyranose >90%, TRC
Produktkod. 30133411
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133411 25 mg
30006068 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27045025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14937-32-7
Molekylformel C41 H32 O26
Molekylvikt (g/mol) 940.68
Synonym β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4,6-pentakis(3,4,5-trihydroxybenzoate), Gallic acid, pentaester with β-D-glucopyranose (6CI), Glucopyranose, pentagallate, β-D- (8CI), β-D-Glucopyranose, pentakis(3,4,5-trihydroxybenzoate) (9CI), 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranoside, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-D-glucose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-β-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Penta-O-galloylglucose, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucopyranoside, 1,2,3,4,6-Pentagalloyl-β-D-glucose, Gallotannin 15, Penta-O-galloyl-β-D-glucopyranose, Penta-O-galloyl-β-D-glucose, Penta-O-galloylglucose, Pentagalloyl-D-glucose, β-1,2,3,4,6-Pentagalloylglucose
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrakis[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]oxan-2-yl]metyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
LEDER Oc1cc(cc(O)c1O)C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](OC(=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@@H](OC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5)[C@@H]2OC(=O)c6cc(O)c(O)c(O)c6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4,6-Penta-O-galloyl-beta-D-glucopyranose
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C41H32O26/c42-17-1-12(2-18(43)28(17)52)36(57)62-11-27-33(64-37(58)13-3-19(44)29(53)20(45)4-13)34(65-38(59)14-5-21(46)30(54)22(47)6-14)35(66-39(60)15-7-23(48)31(55)24(49)8-15)41(63-27)67-40(61)16-9-25(50)32(56)26(51)10-16/h1-10,27,33-35,41-56H,11H2/t27-,33-,34+,35-,41+/m1/s1
Formel vikt 940.1182