Läs mer
1,2,3,4,6-Penta-O-trimethylsilyl-D-mannopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,6-Penta-O-trimethylsilyl-D-mannopyranoside |
| CAS | 55529-69-6 |
| Molekylformel | C21 H52 O6 Si5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H52O6Si5/c1-28(2,3)22-16-17-18(24-29(4,5)6)19(25-30(7,8)9)20(26-31(10,11)12)21(23-17)27-32(13,14)15/h17-21H,16H2,1-15H3/t17-,18-,19+,20+,21?/m1/s1 |
| LEDER | C[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H]1O[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | trimethyl-[[(2R,3R,4S,5S)-3,4,5,6-tetrakis(trimethylsilyloxy)oxan-2-yl]methoxy]silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 541.06 |
| Formel vikt | 540.261 |