missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene 100 μg/mL in Nonane, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30313852
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313852 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30313852 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15968000NO100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene
CAS 67922-26-3
Analyt- eller komponentnamn 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H3 Cl5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Naphthalene, 1,2,3,4,6-pentachloro-, 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene, PCN 50, 1,2,3,4,6-PentaCN, 1,2,3,4,6-PCN, 12346-Pentachloronaphthalene, 12346-PentaCN, 12346-PCN, PCN-50
InChI formel InChI=1S/C10H3Cl5/c11-4-1-2-5-6(3-4)8(13)10(15)9(14)7(5)12/h1-3H
LEDER Clc1ccc2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2c1
IUPAC-namn 1,2,3,4,6-pentachloronaphthalene
Lösningsmedel eller matris Nonane
Molekylvikt (g/mol) 300.4
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 297.8677 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.