Läs mer
1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,6-Pentachloronaphthalene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H3Cl5/c11-4-1-2-5-6(3-4)8(13)10(15)9(14)7(5)12/h1-3H |
| Formel vikt | 297.8677 |
| Procent renhet | >95% |