missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran, TRC

Produktkod. 30403949
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403949 10 mg
30405110 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30403949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH26508510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 55673-89-7
Molekylformel C12 H Cl7 O
Molekylvikt (g/mol) 409.31
Synonym Dibenzofuran, 1,2,3,4,7,8,9-heptachloro-, 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, 1234789-HpCDF, F 134, PCDF 134, 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF, 1234789-HeptaCDF, 1234789-Heptachlorodibenzofuran
IUPAC-namn 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran
LEDER Clc1cc2oc3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3c2c(Cl)c1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12HCl7O/c13-2-1-3-4(7(15)6(2)14)5-8(16)9(17)10(18)11(19)12(5)20-3/h1H
Formel vikt 405.7847
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.