Läs mer
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H2Cl6O/c13-4-1-3-6(2-5(4)14)19-12-7(3)8(15)9(16)10(17)11(12)18/h1-2H |
| Formel vikt | 371.8237 |