Läs mer
1,2,3,4-butantetrakarboxylsyra, 98+%
Produktkod. 11447957
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447957 100 g 100g
11457957 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16612.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1703-58-8 | C8H10O8 | 234,16 g/mol
1,2,3,4-butantetrakarboxylsyra används som tvärbindningsmedel för att framställa bomullscellulosa för att förbättra antiprilling och flamskyddande egenskaper. Den används som en spacer vid tvärbindning av titananopartiklar till bomull. Vidare används det som ett icke-formaldehyd hållbart pressbearbetningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,2,3,4-butantetrakarboxylsyra används som tvärbindningsmedel för att framställa bomullscellulosa för att förbättra anti-prilling och flamskyddande egenskaper. Den används som en spacer vid tvärbindning av titananopartiklar till bomull. Vidare används det som ett icke-formaldehyd hållbart pressbearbetningsmedel.
Löslighet Löslig i vatten och etanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1703-58-8
Molekylformel C8H10O8
Molekylvikt (g/mol) 234.16
MDL-nummer MFCD00002722
InChI-nyckel GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, butanetetracarboxylic acid, dsstox_cid_4670, dsstox_rid_77494, dsstox_gsid_24670, 1,2,3,4-butanetetracarboxylic, meso-1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, acmc-20abw3, ksc176c1b, ggauuqhscnmcau-uhfffaoysa
PubChem CID 15560
IUPAC-namn butan-1,2,3,4-tetrakarboxylsyra
LEDER C(C(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Smältpunkt ∼190°C to 195°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1729167
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vikt 234.16
Procent renhet ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.