Läs mer
1,2,3,4-cyklobutantetraboxylsyra 1,2,3,4-tetrametylester, TRC
Produktkod. 30010244
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010244 100 mg
30134573 250 mg
30010039 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010244 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC989408100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14495-41-1
Molekylformel C12 H16 O8
Molekylvikt (g/mol) 288.25
Synonym 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, 1,2,3,4-tetramethyl ester, 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid, tetramethyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Tetramethyl cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylate
IUPAC-namn Tetrametylcyklobutan-1,2,3,4-tetrakarboxylat
LEDER COC(=O)C1C(C(C1C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid 1,2,3,4-Tetramethyl Ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H16O8/c1-17-9(13)5-6(10(14)18-2)8(12(16)20-4)7(5)11(15)19-3/h5-8H,1-4H3
Formel vikt 288.0845
Procent renhet >95%