Läs mer
1,2,3,4-cyklobutantetraboxylsyra 1,2,3,4-tetrametylester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Acid 1,2,3,4-Tetramethyl Ester |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O8/c1-17-9(13)5-6(10(14)18-2)8(12(16)20-4)7(5)11(15)19-3/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vikt | 288.0845 |
| Procent renhet | >95% |