Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,2:3,4-Di-O-isopropyliden-D-galaktopyranos, 97 %
Produktkod. 10040810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10040810 5 g Glasflaska 5g
10204670 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10040810 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 115240050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4064-06-6 | C12H20O6 | 260,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4064-06-6
Molekylformel C12H20O6
Molekylvikt (g/mol) 260.28
MDL-nummer MFCD00063225
InChI-nyckel POORJMIIHXHXAV-UHFFFAOYNA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 2:3, 4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120.0°C to 122.0°C
Färg Gult
Densitet 1.1400g/mL, 1.14
Kokpunkt 117.0°C (0.1 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4668 to 1.4688
Kvantitet 5 g
Specifikt rotationsförhållande -57.50 (20.00°C c = 3,CHCl3)
Specifik rotation -57.5
Synonym 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
LEDER CC1(OC2C(OC3C(C2O1)OC(O3)(C)C)CO)C
IUPAC-namn [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-tetrametyl-5,5a,8a,8b-tetrahydro-3aH-di[1,3]dioxolo[4,5-a
PubChem CID 70793572
Formel vikt 260.28
Procent renhet 97%
Fysisk form Viscous Paste
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.