Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glukopyranos, 98 %
Produktkod. 15400557
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400557 500 mg 500mg
15497609 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400557 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J66307.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13100-46-4 | C14H20O10 | 348.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13100-46-4
Molekylformel C14H20O10
Molekylvikt (g/mol) 348.30
MDL-nummer MFCD00063260
InChI-nyckel FEQXFAYSNRWXDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, beta-d-glucose 1,2,3,4-tetraacetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl acetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetylglucopyranose, beta-d-glucopyranose 1,2,3,4-tetraacetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4-tetraacetate, b-d-glucopyranose,1,2,3,4-tetraacetate
PubChem CID 83136
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxi-2-(hydroximetyl)oxan-3-yl]acetat
LEDER CC(=O)OC1OC(CO)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
Smältpunkt 126°C to 128°C
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Soluble in chloroform
Optisk rotation +8° (c=6 in Chloroform)
Formel vikt 348.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.