Läs mer
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glukuronsyra metylester, TRC
Produktkod. 30410992
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30410992 10 g
1 options
Produktkod. 30410992 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT28233510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester
CAS 7355-18-2
Molekylformel C15 H20 O11
Kvantitet 10 g
Synonym 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-B-D-Glucuronic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H20O11/c1-6(16)22-10-11(23-7(2)17)13(24-8(3)18)15(25-9(4)19)26-12(10)14(20)21-5/h10-13,15H,1-5H3/t10-,11-,12-,13+,15+/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn metyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 376.31
Formel vikt 376.1006