missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-D-xylopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-D-xylopyranose |
| CAS | 62929-49-1 |
| Molekylformel | C13 H18 O9 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O9/c1-6(14)19-10-5-18-13(22-9(4)17)12(21-8(3)16)11(10)20-7(2)15/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12-,13?/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H]1COC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(3R,4S,5R)-4,5,6-triacetyloxyoxan-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.28 |
| Formel vikt | 318.0951 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?