Läs mer
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-L-fucopyranose, 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-L-fucopyranose |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11+,12+,13-,14?/m0/s1 |
| Formel vikt | 332.1107 |