missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-L-rhamnopyranose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-L-rhamnopyranose |
| CAS | 30021-94-4 |
| Molekylformel | C14H20O9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | L-Rhamnopyranose Tetraacetate, Tetra-O-acetyl-L-rhamnose |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11-,12+,13+,14?/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(2S,3S,4R,5R)-4,5,6-triacetyloxy-2-methyloxan-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.3 |
| Formel vikt | 332.1107 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?