missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4-Tetra-O-benzoyl-D-glucuronide Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 2,3,4-Tri-O-benzoyl-a-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 201789-32-4 |
| Molekylformel | C35 H28 O11 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C35H28O11/c1-41-34(40)28-26(42-30(36)22-14-6-2-7-15-22)27(43-31(37)23-16-8-3-9-17-23)29(44-32(38)24-18-10-4-11-19-24)35(45-28)46-33(39)25-20-12-5-13-21-25/h2-21,26-29,35H,1H3/t26-,27-,28-,29+,35+/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1O[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]1OC(=O)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetrabenzoyloxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 624.59 |
| Formel vikt | 624.1632 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?