Läs mer
Nodularin solution, 10 μg/mL in methanol, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15951071 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15951071 1 mL 1mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15951071 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R10751ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
10 μg/mL in methanol, analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 118399-22-7
Densitet 0.79 g/cm3
Flampunkt 11°C
Kokpunkt 64°C to 65°C
Industry Type Cyanobacterial Toxins
Kvantitet 1 mL
Kvalitet Analytical Standard