missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene-d2 |
| CAS | 2199-73-7 |
| Molekylformel | C6 2H2 Cl4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzene-1,2-d2','3,4,5,6-tetrachloro- (9CI), Benzene-o-d2','3,4,5,6-tetrachloro- (8CI), Benzene-o-d2','tetrachloro- (7CI), 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H/i1D,2D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetrachloro-5,6-dideuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.9 |
| Formel vikt | 215.9036 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?