Läs mer
1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene |
| CAS | 20020-02-4 |
| Molekylformel | C10 H4 Cl4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Naphthalene','1,2,3,4-tetrachloro-, 1,2,3,4-Tetrachloronaphthalene, NSC 524443, PCN 27, TCN, 1,2,3,4-TetraCN, 1,2,3,4-TeCN, 1234-Tetrachloronaphthalene, 1234-TetraCN, 1234-TeCN, PCN-27 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H4Cl4/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)10(14)9(7)13/h1-4H |
| LEDER | Clc1c(Cl)c(Cl)c2ccccc2c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetrachloronaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.95 |
| Formel vikt | 263.9067 |