Läs mer
1,2,3,4-tetrafluorbensen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420437
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420437 25 g 25g
11410437 5 g 5g
11430437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21787.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 551-62-2 | C6H2F4 | 150.076 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 551-62-2
Molekylformel C6H2F4
Molekylvikt (g/mol) 150.076
MDL-nummer MFCD00000285
InChI-nyckel SOZFIIXUNAKEJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrafluorobenzene, 1,2,3,4-tetrafluoro-benzene, unii-66365s2rfq, benzene, 1,2,3,4-tetrafluoro, 2,3,4,5-tetrafluorobenzene, benzene, tetrafluoro, pubchem1061, acmc-1ao1z, 1,3,4-tetrafluorobenzene
PubChem CID 11084
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrafluorbensen
LEDER C1=CC(=C(C(=C1F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrafluorobenzene
Smältpunkt -42°C
Densitet 1.4
Kokpunkt 94°C to 96°C
Flampunkt 20°C (69°F)
Brytningsindex 1.408
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1910024
Formel vikt 150.07
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.