Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-dimetyl-4,6-isoquinolinolindiol, TRC
Produktkod. 30424961
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30424961 50 mg
1 options
Produktkod. 30424961 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29348550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydro-1,2-dimethyl-4,6-isoquinolinediol
CAS 102830-16-0
Molekylformel C11 H15 N O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-9-4-3-8(13)5-10(9)11(14)6-12(7)2/h3-5,7,11,13-14H,6H2,1-2H3
LEDER CC1N(C)CC(O)c2cc(O)ccc12
IUPAC-namn 1,2-dimetyl-3,4-dihydro-1H-isokinolin-4,6-diol
Molekylvikt (g/mol) 193.242
Formel vikt 193.11