Läs mer
1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimetyl-4,8-isokinolindiol, TRC
Produktkod. 30420093
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30420093 25 mg
1 options
Produktkod. 30420093 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29349025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-tetrahydro-1,2-dimethyl-4,8-isoquinolinediol
CAS 102830-20-6
Molekylformel C11 H15 N O2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-11-8(4-3-5-9(11)13)10(14)6-12(7)2/h3-5,7,10,13-14H,6H2,1-2H3
LEDER CC1N(C)CC(O)c2cccc(O)c12
IUPAC-namn 1,2-dimetyl-3,4-dihydro-1H-isokinolin-4,8-diol
Molekylvikt (g/mol) 193.242
Formel vikt 193.11