Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydro-1-(4-amino-2-methylbenzoyl)-7-chloro-5H-1-benzazepin-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-(4-amino-2-methylbenzoyl)-7-chloro-5H-1-benzazepin-5-one |
| CAS | 137977-97-0 |
| Molekylformel | C18H17ClN2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Amino-2-methylbenzoyl)-7-chloro-5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17ClN2O2/c1-11-9-13(20)5-6-14(11)18(23)21-8-2-3-17(22)15-10-12(19)4-7-16(15)21/h4-7,9-10H,2-3,8,20H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(N)ccc1C(=O)N2CCCC(=O)c3cc(Cl)ccc23 |
| IUPAC-namn | 1-(4-amino-2-methylbenzoyl)-7-chloro-3,4-dihydro-2H-1-benzazepin-5-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.79 |
| Formel vikt | 328.0979 |