Läs mer
1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenkarboxylsyra, Mikromol™
Beskrivning
1,2,3,4-tetrahydro-1-naftalenkarboxylsyra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| CAS | 1914-65-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C11 H12 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-karboxylsyra |
| Visa mer |